Learn More
Nitritex™ Bio-Clean™ D Disposable Coverall with Hood
Descrizione
Includes
Front zip, with protective flap, elasticated hood
- Low linting
- Thumb loop to ensure a secure hold
- Elasticated openings to restrict particle release
- Prevent bellows effect due to air pressure build-up
- Bound seams, high quality zip with adhesive material flap
- Overboots have slip-resistant soles and reinforced ties
- Antistatic
Certifications
ISO Class 4
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | 4X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | CleanTough™ Fabric |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic at Back |
| Ankle Style | Elasticated |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?