Läs mer
Nitritex™ Bio-Clean™ D Engångsoverall med huva
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083195
Storlek:
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
124 till 132 cm
132 till 140 cm
Höjd (metrisk):
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. 15268128
Brand: Nitritex™ BDCHT3XL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Dragkedja fram, med skyddsflik, elastisk huva
Ger exceptionell komfort, skydd, även vid hantering av cellgifter.
  • Låg ludd
  • Tumögla för att säkerställa ett säkert grepp
  • Elastiska öppningar för att begränsa utsläpp av partiklar
  • Förhindra bälgeffekt på grund av lufttrycksuppbyggnad
  • Bundna sömmar, högkvalitativ dragkedja med flik av självhäftande material
  • Overstövlar har halksäkra sulor och förstärkta knytband
  • Antistatisk
Certifikat
ISO Klass 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material CleanTough™ Tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Manschettstil Elastisk
Huva typ Elastisk
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Tillbaka stil Elastisk
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2
Beskrivning Bundna sömmar med enkelnålssömmar
Storlek (engelska) Bröst 48 till 51 tum.
Storlek (metrisk) bröst 124 till 132 cm
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer
Höjd (engelska) 76 till 78 tum.
Höjd (metrisk) 194 till 200 cm
Kvantitet 15/Cs.
Förpackning Individuellt förpackad