Läs mer
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOPP
Produktkod. 10542323
Mått (L x B):
48 x 60 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Antal per förpackning:
1 st.
100 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 10542323
Brand: Macherey-Nagel™ 740821
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydd av laboratorieytor från spill.
  • Filterpapper, en sida belagd med polyeten
Specifikationer
Produkttyp Ytskyddspapper
Mått (L x B) 60 x 1000 cm
Tjocklek 0.22 mm
Antal per förpackning 1 st.
Kvantitet 1 st