Läs mer
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOPP
Produktkod. 10789531
Change view
Mått (L x B):
48 x 60 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Kvantitet:
1 st
100 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
10789531 48 x 60 cm 100 förpackning Paket med 100
10542323 60 x 1000 cm 1 st Varje
10420053 5000 x 60 cm 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10789531 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740801
I lager
Skydd av laboratorieytor från spill.
  • Filterpapper, en sida belagd med polyeten
Specifikationer
Produkttyp Ytskyddspapper
Mått (L x B) 48 x 60 cm
Tjocklek 0.22 mm
Kvantitet 100 förpackning