Beskrivning
BioHood-systemet är kompatibelt med CleanSpace™ HALO respirator. Den är speciellt utformad för bioinneslutningsenheter, laboratorier och farmaceutiska renrum, och ger ögon- och huvudskydd.
- DuPont™ Tyvek™ material- och sömteknik
- Lätt och hållbar
- Blod- och vätskeresistent
- Endast PAPR-huvdesign för att helt täcka andningsskyddet när det bärs, vilket minimerar kontaminering av enheten
- Kan enkelt tas bort medan du fortfarande bär andningsskyddet för att skydda vårdpersonal vid avstigning
- Brett synfält och unik design som säkrar visiret för att eliminera glidning och rörelse
- Inga bälten, slangar, imma eller värme
- Bekvämt luftflöde utan andningsmotstånd
- NIOSH och CE-märkt godkända
- BioHood-delar: The BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), Bio Mask Exhalation Adapter (CS3026) - återanvändbar och fästs på CleanSpace™ HALO Face Mask (ansiktsmask säljs separat)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polyisopren |
| Produkttyp | Utandningsadapter |
| För användning med (utrustning) | CS3027 |
| Modell | CS3026 |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 18 x 6 x 5 cm |