Läs mer
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silikonproppar
Produktkod. p-7162711
Diameter (metrisk) Inre:
11–14 mm
15–18 mm
18–21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10057512
Brand: Hirschmann™ 8905915
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för odling av aeroba mikroorganismer. Specialbearbetade odlingspluggar med grova bubblor för beredning, fyllning och sterilisering av odlingsmedier.
  • Grov porstruktur
  • Bra luftgenomsläpplighet
  • Kemiskt och temperaturbeständig
  • Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Beskrivning BIO-SILICO, N15
Diameter (metrisk) Inre 11–14 mm
För användning med (applikation) För beredning och sterilisering av kulturmedier
Längd (metrisk) markzon 22 mm
Längd (metrisk) ärm 14 mm
Kvantitet 10/pack
Färg Orange
Diameter (metrisk) Botten 11 mm
Diameter (metrisk) Topp 16 mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp