Läs mer
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonproppar
Diameter (metrisk) Inre:
9-11 mm
13-16 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Grov porstruktur
- Bra luftgenomsläpplighet
- Kemiskt och temperaturbeständig
- Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 30-40 mm |
| För användning med (applikation) | För beredning och sterilisering av kulturmedier |
| Längd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Färg | Orange |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonpropp |