Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™
Produktkod. 30178493
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
30178493 60 ml -
30178481 1 l -
30178469 125 ml -
30178480 250 ml -
30178487 2 l -
15428704 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30178493 Leverantör Saint-Gobain Performance Plastics Leverantörsnummer SA24MM602F
Beräknad leverans: 26-02-2027
Bio-Simplex™ Media Bottle Assembly Systems erbjuder slutna systemlösningar för hantering av aseptiska prover, vätskeöverföring och förvaring. De är utformade för att minska kontamineringsrisker, innehåller C-Flex™ termoplastisk elastomer, säkerställer sterilitet och integreras sömlöst i bioprocessarbetsflöden.
  • Bio-Simplex™ Media Bottle Assembly Systems erbjuder slutna systemlösningar för aseptisk provhantering, vätskeöverföring och lagring. Minska risken för korskontaminering.
  • Engångsteknologier minimerar monterings-, rengörings-, valideringstid och kostnader, vilket förbättrar effektiviteten.
  • Inkluderar ett 2-ports EZ Top™ Container Closure gjort av C-Flex™ biofarmaceutiskt termoplastiskt elastomer (TPE) harts och rör för en fri vätskeväg och säker tätning mellan flask- och korkytor.
  • Dessa system är designade för bioprocessmarknaden och kompatibla med sterila anslutningsanordningar och termiska rörtätningar. Säkerställer sömlös integration i befintliga arbetsflöden.
  • Validerat för att uppnå en sterilitetsgarantinivå (SAL) på 10-6 enligt ANSI/AAMI/ISO 11137, vilket ger förtroende för sterilitet och produktsäkerhet.
  • Sluten systemdesign minskar riskerna för kontaminering.
  • Kompatibel med rörsvetsning och tätning för sterila operationer.
  • Designad för låg gasgenomsläpplighet, låg proteinbindning och klarhet. Idealiskt för lagring av medier samt aseptisk provtagning.
  • Monteringssystemet inkluderar övergjuten tvåports EZ, Top™ C-Flex™ rör på inlopp, dopprör och ventilationsledning, mediaflaska (60 ml till 2 L) och 0,2 μm ventilationsfilter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Mantlad tank Nej
För användning med (utrustning) Engångsanvändning Bioreactor
Slangstil C-Flex Rör med pluggad ände
Produkttyp Montering av mediaflaska