Läs mer
Agilent BioTek Synergy LX flerlägesläsare
Handla allt Agilent BioTek Produkter
Beskrivning
BioTek Synergy LX flerlägesläsare automatiserar många vanliga mikroplattanalyser. Den högkvalitativa optiska designen säkerställer utmärkta data i absorbans-, fluorescens- och luminescens-detekteringslägen. Detta prisvärda system är idealiskt för många vanliga analyser inklusive kvantifiering av nukleinsyra och protein, ELISA, BCA, Bradford och cellviabilitet
Dataskärmen, utgång till ett USB-minne, skrivare eller Gen5-programvara gör Synergy LX till en mångsidig analysarbetsstation. Det stora användargränssnittet med pekskärm och inbyggd programvara förenklar programmeringen och sparar tid vid användning av mikroplattor och mikrovolymanalyser.
Certifikat
CE- och TUV-märkt. Efterlever RoHS.
Garanti
12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Absorbansintervall | 200 till 900 nm |
| Noggrannhet | Våglängd:± 2 nm; Optisk densitet:< 1 % vid 2,0 OD,< 3 % vid 2,5 OD |
| Certifikat och efterlevnad | CE- och TUV-märkt. Efterlever RoHS. |
| Bandbredd | ≤5 nm |
| Djup (metriskt) | 38.1 cm |
| Djup (engelska) | 15 tum |
| Mäthastighet | 24 sek. (96 brunnar), 76 sek. (384 brunnar) |
| Skakning | Linjär, orbital, dubbel orbital |
| Val av våglängd | Filtreringsgaller |
| Filter | Monokromator bandbredd |
| Visa mer |