Läs mer
BioAcryl-P (30 %, 37,5:1), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7042153
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15474099
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61505.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BioAcryl-P (akrylamid/bisakrylamid 37.5:1, CAS # 25034-58-6) är en pulverbaserad formel som används för att skapa gelmatrisen som är nödvändig för elektroforesexperiment.
Akrylamid/bisakrylamid 37,5:1, Förblandat pulver används för framställning av protein-DNA-geler. Det används som en DNA-sekvenseringsgel, Proteinseparation. De används också för att bereda geler med stamlösningar med de vanligaste tvärbindningsförhållandena.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • BioAcryl-P är ett förhållande på 37,5:1 av akrylamid/bisakrylamid
  • Akrylamid är en kristallin amid som bildar polymerstrukturer vid rumstemperatur
  • Akrylamid fungerar som monomer för gelstrukturen och bisakrylamid som tvärbindare för gelmatrisbildning
Ansökan
  • Lämplig för gelelektroforesmedierad separation av proteiner och DNA för identifiering eller sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Fysisk form Vätska
Koncentration 30% soln
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
MDL-nummer MFCD00080848
UN-nummer UN3426
Löslighetsinformation It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BioAcryl-P (30%, 37.5:1)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acrylamide, methylene diacrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.