Läs mer
BioAcryl-P (40 %, 29:1), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7042596
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455349 500 ml 500ml
15465349 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63079.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamide 29:1, CAS # 25034-58-6) är en pulverbaserad formel som används för att skapa den gelmatris som behövs för elektroforesexperiment.
Akrylamid/bisakrylamid 29:1, Förblandat pulver används för framställning av protein-DNA-geler. Det används som en DNA-sekvenseringsgel, Proteinseparation. De används också för att bereda geler med stamlösningar med de vanligaste tvärbindningsförhållandena.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • BioAcryl-P är ett förhållande på 29:1 av akrylamid/bisakrylamid
  • Akrylamid är en kristallin amid som bildar polymerstrukturer vid rumstemperatur
  • Akrylamid fungerar som monomer för gelstrukturen och bisakrylamid som tvärbindare för gelmatrisbildning
Ansökan
  • Lämplig för gelelektroforesmedierad separation av proteiner och DNA för identifiering eller sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
Fysisk form Vätska
Koncentration 40% soln
Färg Färglös
Kvantitet 500 ml
MDL-nummer MFCD00080848
UN-nummer UN3426
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.