Läs mer
Macherey-Nagel™ Täckpapper MN 218 B
Mått (L x B):
210 x 90 mm
70 x 100 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Hastighet: Långsam
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Torkpapper |
| Kvantitet | 100 pack |
| Tjocklek (metrisk) | 0.36 mm |
| Mått (L x B) | 210 x 90 mm |