Läs mer
Macherey-Nagel™ Täckpapper MN 218 B
Produktkod. 10539121
Mått (L x B):
210 x 90 mm
70 x 100 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10539121
Brand: Macherey-Nagel™ 742112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Marknadsledande papperskvalitet för pålitlig biomolekylblotting– MN 218 B
  • Hastighet: Långsam
Specifikationer
Typ Torkpapper
Kvantitet 100 pack
Tjocklek (metrisk) 0.36 mm
Mått (L x B) 300 x 600 mm