Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoVac 96 vakuumfördelare
:
Rymmer: 96
Beskrivning
De NucleoSpin™ 8/96 kit är baserade på Macherey-Nagels välkända NucleoSpin™ kiselmembranteknologi och möjliggör snabb samtidig rening av högkvalitativa nukleinsyror. De NucleoFast™ kit är baserade på ultrafiltreringsteknologi och erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt för nukleinsyrarening.
- Distansuppsättningar rymmer lämpliga mikrotiterplattor, djupbrunnsblock (block med runda och fyrkantiga brunnar) eller mikrorörsställ för provtagning
- Användning av NucleoSpin™ 8 kit kräver Starter Kit A (säljs separat); ingen extra hårdvara behövs med NucleoSpin™ 96 och NucleoFast™ kit
- Inkluderar: grenrörsbas och lock, avfallsbehållare, ställ med rörremsor, distanssats och användarmanual
- Anslut till en lämplig vakuumkälla (t.ex. vattensug, husvakuum, vakuumpump)
- Vakuumpumpspecifikationer —Slutvakuum:< 100 mbar; Max. luftflöde:> 1,8m 3 /h
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 Ea., 15 °C till 25 °C |
| För användning med (applikation) | Fullständigt avlägsnande av PCR-hämmare; Bearbetning möjlig under vakuum eller genom centrifugering; Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning |
| För användning med (utrustning) | Vakuumkälla, NucleoSpin™ 8/96 kit eller NucleoFast™ kit |
| Produkttyp | NucleoVac 96 vakuumfördelare |
| Kvantitet | 1 st |