Läs mer
Gilac™ Biobaserade 22-cykeltumlare
Produktkod. 17918671
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,22 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17918671 0,22 l
1 options
Produktkod. 17918671 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G627225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.43 SEK
    90.11 SEK / Paket med 1
    Save 46.32 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Biobased 22 Cycle tumblers är återanvändbara biobaserade plasttumlare med enastående hållbarhet även vid intensiv cykelanvändning.
  • Återanvändbara biobaserade plasttumlare.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv cykelanvändning.
  • Idealisk för institutioner.
  • Paket med 10 st.
  • Biobaserade tumlare är vita och färgfria.
  • Biobaserat material tillverkas av naturliga förnybara resurser istället för fossila resurser.
  • Som en ansvarsfull fransk tillverkare erbjuder GILAC nu alternativ till standardmaterial, samtidigt som den upprätthåller en optimal nivå av kvalitet och livsmedelssäkerhet.
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 0,22 l
Kapacitet (engelska) 7,4 oz.
Kvantitet 10 Pk.
Produkttyp Tumlar Cup