Läs mer
Eppendorf™ Biobaserade koniska rör med skruvlock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30308633 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30308633 50 ml
30308642 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30308633 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030122640
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Koniska rör med skruvlock erbjuder pålitlig provförvaring och läckfri förvaring. SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativen erbjuder ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestandan.
  • BioBased (made of bio-based material) variant aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab.
  • The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes.
  • Ensures leak-free storage and protects sample integrity.
  • Suited for a wide range of laboratory tasks, enhancing flexibility.
  • High-quality materials for long-lasting, robust performance.
  • Free of plasticizers, biocides or mold release agents.
  • Clear, visible graduations for quick volume assessment.
  • Facilitates optimal sample recovery and efficient centrifugation.
  • Available in 15 mL, 25 mL, and 50 mL formats.
  • 2D Datamatrix (SafeCode) option features 2-level coding for safe sample identification.
  • ECC200 error correction function enables safe code reading with up to 25% damaged codes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsfärg Gray
Färg Clear
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
Kvantitet 480 (24 Packs x 20 Tubes)
Sterilitet Sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Cylindrical
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Bottenform Conical
Förslutningstyp Screw Cap
Förslutning ingår Yes
Skrivområde Yes
Diameter (metrisk) 30 mm
Graderad Yes
Produkttyp Tube
Max. RCF 19,500 x g