Läs mer
Eppendorf™ Tubes™ med skruvlock 5,0 mL - Mikrorör
BIOPHARMA
Produktkod. 17794994 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17794994 5 ml Paket med 200
1 options
Product Code. 17794994 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 0030122518
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
Beräknad leverans: 19-03-2027
Eppendorf Tubes™ med skruvlock är ditt idealiska val när du arbetar med medelstora provvolymer (0,5 - 5,0 ml). SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativet, tillverkat med förnybara resurser, ger ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestanda.
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
  • Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
  • Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
  • Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
  • Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
  • Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
  • Finns i Eppendorf Kvalitet, PCR Clean, Steril/Pyrogen-/DNas-/RNas-/Human och bakteriell DNA-free , och Forensic DNA Grade-kvalitet för testad renhet.
  • Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering.
  • ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISCC PLUS, ACT , My Green Lab-certifikat, Premium USP Klass 6
Stängningsmaterial HDPE
Färg Färglös
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Polypropen
Inkluderar Biobaserade mikrorör
Förpackning 200 rör (2 påsar x 100 rör)
Kvantitet 200 Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 68 mm
Diameter (metrisk) 15.2 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 25,000 x g
Renhet eller kvalitetsklass Steril, pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free