Läs mer
Gilac™ Biobaserad degbehållare
Produktkod. 17968551
Volym (metrisk):
9 l
15 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 90 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17968551
Marke: Gilac™ G179491
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Biobaserad delande degbehållare är mycket motståndskraftig mot temperaturförändringar, mycket flexibel och stöttålig.
  • Biobaserad degförvaringsbehållare - 600 x 400.
  • Stapling med och utan lock, maximal staplingshöjd.
  • Innovativ design för ännu större bekvämlighet:
    • Rundade hörn och botten för enkel rengöring.
    • Vertikala sidor utan innerkant undviker att degen märks. Hela ytan på behållaren är användbar.
    • Helt platt botten gör att degen lätt lossnar, ingen förlust, ingen matrester kvar.
    • Optimerade sidoförstärkningar gör att du kan anpassa behållare med din logotyp.
    • Rundade ytterhörn garanterar en skadefri arbetsmiljö.
  • Degbehållaren gjord av biomaterial är färg- och luktfri med ett vitt utseende.
  • Biobaserat material är tillverkat av naturliga förnybara resurser istället för begränsade energikällor som fossila bränslen.
  • Som en ansvarsfull fransk tillverkare erbjuder GILAC nu alternativ till standardmaterial, samtidigt som den upprätthåller en optimal nivå av kvalitet och livsmedelssäkerhet i full överensstämmelse med gällande bestämmelser.
  • Denna degbehållare kompletterar det befintliga sortimentet av degbehållare gjorda med konventionella material.
Spezifikation
Produkttyp Degbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm
Volym (engelska) 4 gal.
Volym (metrisk) 15 l
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt