Läs mer
Gilac™ Biobaserad degbehållare
Produktkod. 17998551
Change view
Volym (metrisk):
9 l
15 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 90 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Mått (L x B x H)
17998551 9 l 600 x 400 x 55 mm
17968551 15 l 600 x 400 x 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17998551 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G179391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.85 SEK
    189.29 SEK / Paket med 1
    Save 80.56 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Biobaserad delande degbehållare är mycket motståndskraftig mot temperaturförändringar, mycket flexibel och stöttålig.
  • Biobaserad degförvaringsbehållare - 600 x 400.
  • Stapling med och utan lock, maximal staplingshöjd.
  • Innovativ design för ännu större bekvämlighet:
    • Rundade hörn och botten för enkel rengöring.
    • Vertikala sidor utan innerkant undviker att degen märks. Hela ytan på behållaren är användbar.
    • Helt platt botten gör att degen lätt lossnar, ingen förlust, ingen matrester kvar.
    • Optimerade sidoförstärkningar gör att du kan anpassa behållare med din logotyp.
    • Rundade ytterhörn garanterar en skadefri arbetsmiljö.
  • Degbehållaren gjord av biomaterial är färg- och luktfri med ett vitt utseende.
  • Biobaserat material är tillverkat av naturliga förnybara resurser istället för begränsade energikällor som fossila bränslen.
  • Som en ansvarsfull fransk tillverkare erbjuder GILAC nu alternativ till standardmaterial, samtidigt som den upprätthåller en optimal nivå av kvalitet och livsmedelssäkerhet i full överensstämmelse med gällande bestämmelser.
  • Denna degbehållare kompletterar det befintliga sortimentet av degbehållare gjorda med konventionella material.
Specifikationer
Produkttyp Degbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 55 mm
Volym (engelska) 2,4 gal.
Volym (metrisk) 9 l