Läs mer
Descripción
- Hjälp till att minska din miljöpåverkan med dessa rengöringsdukar som består av 99 % växtbaserade fibrer
- Uppmuntra hållbarhet på arbetsplatsen med växtbaserade rengöringsdukar som tillverkas med nollavfallstillverkning.
- Förbättra effektiviteten eftersom dessa exelCLEAN™ rengöringsdukar gör rengöringen upp till 30 % snabbare, 20 % enklare och minskar lösningsmedelsförbrukningen med upp till 40 % jämfört med blandade trasor.
- Minimera avfall med 100 % återvunna kartongfibrer i förpackningen och 30 % återvunnen plast i innerförpackningen.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 6,42 tum |
| Längd (metrisk) | 16.3 cm |
| Bredd (engelska) | 5,51 tum |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Lager | 1-ply |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?