Läs mer
Gilac™ Biobaserad rektangulär delande degbehållare
Produktkod. 17918821
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17918821 Vitt
1 options
Produktkod. 17918821 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G155491
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biobaserad rektangulär delande degbehållare är mycket motståndskraftig mot temperaturförändringar, mycket flexibel och stöttålig.
  • Rektangulär delande degbehållare i biobaserat material.
  • Mycket motståndskraftig mot förändringar i temperatur.
  • Mycket flexibel och stöttålig.
  • Kompatibel med inredningsvagnar.
  • Rektangulär biobaserad delande degbehållare staplingsbar (med lock) och kapslingsbar.
  • Rektangulär biobaserad delande degbehållare är vit och färgfri.
  • Biobaserat material tillverkas av naturliga förnybara resurser istället för fossila resurser.
  • Som en ansvarsfull fransk tillverkare erbjuder GILAC nu alternativ till standardmaterial, samtidigt som den upprätthåller en optimal nivå av kvalitet och livsmedelssäkerhet.
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L