Läs mer
Gilac™ Biobaserad fast låda
Produktkod. 17978801
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
15 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17978801 9 l
17948411 15 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978801 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G1793911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.85 SEK
    189.29 SEK / Paket med 1
    Save 80.56 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Biobased Solid Crate är designad för förvaring av råvaror, den är enkel att rengöra med rundade hörn och botten.
  • 600 x 400 biobaserad solid låda.
  • För storkök och krögare: lagerlåda för råvaror.
  • Stapling med och utan lock, maximal staplingshöjd.
  • Innovativ design för ännu större bekvämlighet:
    • Rundade hörn och botten för enkel rengöring.
    • Optimerade sidoförstärkningar gör att du kan anpassa lådor med din logotyp.
    • Rundade ytterhörn garanterar en skadefri arbetsmiljö.
    • Den biobaserade solida backen är färgfri med ett vitt utseende.
  • Biobaserat material är tillverkat av naturliga förnybara resurser istället för begränsade energikällor som fossila bränslen.
  • Som en ansvarsfull fransk tillverkare erbjuder GILAC nu alternativ till standardmaterial, samtidigt som den upprätthåller en optimal nivå av kvalitet och livsmedelssäkerhet.
  • Denna solida back lägger till det befintliga utbudet av solida backar tillverkade av konventionella material.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 50 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 50 mm
Höjd (engelska) 2 tum