Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC-kolonner
Produktkod. 10434773 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10434773 250 mm 4.6 mm Varje
10151213 250 mm 2.1 mm Varje
16318616 250 mm 20 mm -
10097534 150 mm 1 mm Varje
10435553 50 mm 1 mm Varje
10181113 150 mm 2.1 mm Varje
10293113 100 mm 2.1 mm Varje
10475173 50 mm 2.1 mm Varje
10502645 150 mm 4.6 mm Varje
10735706 250 mm 1 mm Varje
10160703 100 mm 1 mm Varje
11558310 10 mm 4 mm Paket med 4
11548310 10 mm 2.1 mm Paket med 4
10448674 10 mm 1 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10434773 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 72105254630
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna 300Å bredporiga kiseldioxid för separation av små till medelstora proteiner och andra biomolekyler.
Separera små till medelstora peptider med Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC-kolumner.
  • 300Å porstorlek för maximal prestanda med biomolekyler
  • Hög toppkapacitet stationär fas
  • Enastående reproducerbarhet, effektivitet och pelarlivslängd
  • Utmärkt för LC/MS-separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 9%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Teknik Bio-LC
Produkttyp Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.