Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11558310 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11558310
Brand: Thermo Scientific™ 72105014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna 300Å bredporiga kiseldioxid för separation av små till medelstora proteiner och andra biomolekyler.
Separera små till medelstora peptider med Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 LC-kolumner.
  • 300Å porstorlek för maximal prestanda med biomolekyler
  • Hög toppkapacitet stationär fas
  • Enastående reproducerbarhet, effektivitet och pelarlivslängd
  • Utmärkt för LC/MS-separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med Uniguard Direct-Connection och fristående hållare
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 9%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Skyddskassett
Teknik Bio-LC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.