Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-kolonner
Produktkod. 11598320 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11598320 10 mm 2.1 mm Paket med 4
10583995 50 mm 1 mm Varje
10263313 50 mm 2.1 mm Varje
10395003 100 mm 1 mm Varje
10581105 100 mm 2.1 mm Varje
10692854 100 mm 4.6 mm Varje
10649585 150 mm 1 mm Varje
10110693 150 mm 2.1 mm Varje
10384513 150 mm 4.6 mm Varje
10344563 250 mm 2.1 mm Varje
10541305 250 mm 4.6 mm Varje
11508330 10 mm 4 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11598320 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 72305012101
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna 300Å breda kiseldioxid för analys av större hydrofoba proteiner och peptider som binder för hårt på C8- eller C18-kolonner.
Designad för analys av större proteiner och peptider, Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-kolonner är högpresterande kolumner idealiska för analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler med hög hydrofobicitet.
  • Baserat på 300Å kiseldioxid för enastående biomolekylprestanda
  • Lägre kolbelastning för optimal retention av större peptider och proteiner
  • Enastående reproducerbarhet, effektivitet och pelarlivslängd
  • Utmärkt för LC/MS-separationer
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner är tillgängliga, inklusive förberedande kolumner. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L26
Stationär fas C4
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Teknik Bio-LC
Produkttyp Skyddskassett
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.