Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523539 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10583995
Brand: Thermo Scientific™ 72305051030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna 300Å breda kiseldioxid för analys av större hydrofoba proteiner och peptider som binder för hårt på C8- eller C18-kolonner.
Designad för analys av större proteiner och peptider, Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 LC-kolonner är högpresterande kolumner idealiska för analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler med hög hydrofobicitet.
  • Baserat på 300Å kiseldioxid för enastående biomolekylprestanda
  • Lägre kolbelastning för optimal retention av större peptider och proteiner
  • Enastående reproducerbarhet, effektivitet och pelarlivslängd
  • Utmärkt för LC/MS-separationer
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner är tillgängliga, inklusive förberedande kolumner. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L26
Stationär fas C4
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.