Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX HPLC-kolonner
Produktkod. 11538340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11538340 10 mm 4 mm Paket med 4
10344423 50 mm 2.1 mm Varje
10150943 50 mm 3 mm Varje
10323105 100 mm 1 mm Varje
10562455 100 mm 2.1 mm Varje
10271275 100 mm 3 mm Varje
10354133 100 mm 4.6 mm Varje
10538205 150 mm 1 mm Varje
10602294 150 mm 2.1 mm Varje
10699993 150 mm 3 mm Varje
10181123 150 mm 4.6 mm Varje
10496654 250 mm 1 mm Varje
10612294 250 mm 2.1 mm Varje
10572265 250 mm 4.6 mm Varje
10725564 50 mm 4.6 mm Varje
10331115 10 mm 1 mm Paket med 4
10545625 10 mm 3 mm Paket med 4
11528340 10 mm 2.1 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11538340 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 73205014001
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BioBasic SCX LC-kolonner är optimerade för separation av proteiner, peptider och andra katjoniska arter.
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX LC-kolonner för optimerad separation av proteiner, peptider och andra katjoniska arter. Dessa högpresterande kolonner är idealiska för analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler med högre effektivitet än polymert jonbyte.
  • Stark katjonbytarfas baserad på sulfonsyrakemi
  • Separation och retention av grundläggande och andra katjoniska arter
  • 300Å porstorlek för förbättrad protein- och peptidseparation
  • Enastående stabilitet under krävande pH-förhållanden
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L52
Stationär fas Sulfonsyra
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Jonbyte
Endcapped Nej
Fas Jonbyte
Teknik Bio-LC
Produkttyp Skyddskassett
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.