Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar.
Ge enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Size Exclusion Chromatography preparativa HPLC-kolonner. BioBasic SEC-kolonner ger högeffektiva separationer för ett brett spektrum av molekylvikter från 7 000 till 1 200 000 dalton, vilket möjliggör analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler.
- Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
- Long column life and high column efficiencies
- Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
- Excellent for sample cleanup
- Straightforward method development, simple mobile phases
- 300Å pore size
Ordering Information:
For information on bulk quantities, please inquire.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparative Column, Standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 300 Å |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L59 |
| Stationär fas | Diol (OH) |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.