Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
- 5 μm partikelstorlek, 300Å porstorlek
- Proprietära, proteinvänliga, jonbytarligander av polyetylenimin (PEI) bundna till ren deaktiverad kiseldioxid
- Låg hydrofobicitet
- Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3% kolbelastning
- Används för normalfas och hydrofil interaktionskromatografi (HILIC)
- Stabil under krävande pH-förhållanden (2 till 8 pH-intervall)
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Hydrofobicitet | Låg |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 300Å |
| Ytarea | 100 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.