Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-kolonner
Produktkod. 11588330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11588330 10 mm 2.1 mm Paket med 4
10552465 50 mm 1 mm Varje
10682284 50 mm 2.1 mm Varje
10446644 50 mm 3 mm Varje
10304183 50 mm 4.6 mm Varje
10519945 100 mm 1 mm Varje
10314183 100 mm 2.1 mm Varje
10513415 100 mm 4.6 mm Varje
10170703 150 mm 1 mm Varje
10671324 150 mm 2.1 mm Varje
10221005 150 mm 3 mm Varje
10630754 150 mm 4.6 mm Varje
10253603 250 mm 4.6 mm Varje
11578330 10 mm 1 mm Paket med 4
10659675 10 mm 3 mm Paket med 4
11598330 10 mm 4 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11588330 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 73105012101
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
  • 5 μm partikelstorlek, 300Å porstorlek
  • Proprietära, proteinvänliga, jonbytarligander av polyetylenimin (PEI) bundna till ren deaktiverad kiseldioxid
  • Låg hydrofobicitet
  • Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3% kolbelastning
  • Används för normalfas och hydrofil interaktionskromatografi (HILIC)
  • Stabil under krävande pH-förhållanden (2 till 8 pH-intervall)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ EJ TILLÄMPLIGT
Stationär fas Polyetylenimin
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Jonbyte
Endcapped Nej
Fas Jonbyte
Teknik Anjonbyte
Produkttyp Skyddskassett
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.