Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Beskrivning
Uppnå enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar med BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner.
Ge enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Size Exclusion Chromatography preparativa HPLC-kolonner. BioBasic SEC-kolonner ger högeffektiva separationer för ett brett spektrum av molekylvikter från 700 till 120 000 dalton, vilket möjliggör analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler.
BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC Kolumn Fördelar:
- Täcker separation av analyter över ett brett molekylviktsområde
- Lång pelarlivslängd och hög pelareffektivitet
- Enkel interaktionsmekanism baserad på molekylstorlek och form
- Utmärkt för provrensning
- Enkel metodutveckling, enkla mobila faser
- 120Å porstorlek
Beställningsinformation:
För information om bulkvantiteter, vänligen fråga.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparativ vaktkolumn |
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| För användning med | Förberedande storleksuteslutning |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |