Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Produktkod. 16661674
Change view
Längd (metrisk):
30 mm
150 mm
300 mm
Kolumnformat:
Preparativ kolonn, standard
Preparativ vaktkolumn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kolumnformat
16661674 150 mm Preparativ kolonn, standard
16651674 30 mm Preparativ vaktkolumn
16515944 300 mm Preparativ kolonn, standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16661674 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 73405157846A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar med BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner.
Ge enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Size Exclusion Chromatography preparativa HPLC-kolonner. BioBasic SEC-kolonner ger högeffektiva separationer för ett brett spektrum av molekylvikter från 700 till 120 000 dalton, vilket möjliggör analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler.
BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC Kolumn Fördelar:
  • Täcker separation av analyter över ett brett molekylviktsområde
  • Lång pelarlivslängd och hög pelareffektivitet
  • Enkel interaktionsmekanism baserad på molekylstorlek och form
  • Utmärkt för provrensning
  • Enkel metodutveckling, enkla mobila faser
  • 120Å porstorlek
Beställningsinformation:
För information om bulkvantiteter, vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 7.8 mm
För användning med Förberedande storleksuteslutning
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L59
Stationär fas Diol (OH)
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning >8.2%
Kolumntyp Storleksexkludering
Endcapped Nej
Fas Storleksexkludering
För användning med (applikation) Preparativ kromatografi