Läs mer
Agilent BioTek BioCell Fartyg och adapter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11593535 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Produkttyp:
Adapterplatta
Kyvett
För användning med (applikation):
1 cm absorbansmått
1 cm banlängdsmått
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11593535
Brand: Agilent BioTek 7272051
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med: Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
BioCell Adapterplattan kan rymma upp till 8 BioCell kuvetter (BT7272051) för 1 cm banlängdsmått i en Agilent BioTek mikroplatta spektrofotometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kyvett
För användning med (utrustning) Epoch, Synergy H1, Synergy HTX
För användning med (applikation) 1 cm absorbansmått
Material Kvarts