Läs mer
Biochrom Skriv ut via dator (PVC) programvara med USB Kabel
Produktkod. 11843294
Typ:
Skriv ut via datorprogramvara
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11843294
Brand: Biochrom 80300473
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skriv ut via dator (PVC) programvara med USB Kabel möjliggör Biochrom spektrofotometeranvändare att skriva ut via datorn direkt till skrivaren som är ansluten till den. Data kan också lagras i Excel , EMF, kommaavgränsade (csv), tabbavgränsade (txt) datafiler eller inbyggt PVC-format.
  • Levereras med USB kabel
  • Kompatibel med Windows 2000 - Windows XP
  • Skriver ut till ALLA skrivare som är ansluten till PC (eller nätverksansluten)
  • Upp till 8 instrument kan konfigureras till 1 PC (portar tillåter)
  • Visar resultat på PC
  • Flera filformat stöds inklusive PVC-format, Excel Format, Windows Enhanced Metafile (grafisk fil) och .TXT, .CSV ASCII-format
Specifikationer
Kompatibilitet Windows 2000 - Windows 10
Typ Skriv ut via datorprogramvara
Inkluderar USB kabel