Läs mer
Benchmark Scientific™ BioClave Autoklav skrivare
Produktkod. 17954432
Change view
För användning med (utrustning):
BioClave Research Autoklaver
Produktkod. För användning med (utrustning)
17954432 BioClave Research Autoklaver
1 options
Produktkod. 17954432 Leverantör Benchmark Scientific™ Leverantörsnummer B4000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4350.00 SEK
    3404.99 SEK / Paket med 1
    Save 945.01 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
BioClave Autoclave-skrivaren kan anslutas till autoklaven för att ge en utskrift av körningar för dokumentation.
  • Ansluts till alla BioClave Research Autoklaver
  • Ger dokumentation av autoklavprocessen
Specifikationer
För användning med (applikation) Skriver ut körparametrar
För användning med (utrustning) BioClave Research Autoklaver
Modell BioClave
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 2.2 kg