Läs mer
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoklaver
Produktkod. 17904422
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
18 l
28 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17904422 18 l
17924422 28 l
17934422 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17904422 Leverantör Benchmark Scientific™ Leverantörsnummer B400018E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85925.00 SEK
    66077.12 SEK / Paket med 1
    Save 19847.88 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Tillgängliga i 8 L, 18 L och 28 L kammarvolymer, BioClave Research Autoclaves är bänkbara, fristående enheter som inkluderar mekaniska och elektriska säkerhetsspärrar. Driften är helautomatisk, välj helt enkelt lämpligt program och tryck på start.
  • Designad speciellt för sterilisering av laboratorieforskningsverktyg
  • Helautomatisk drift - tryck bara på start
  • Inbyggd vattentank - ingen extern anslutning behövs
  • 8 L, 18 L och 28 L modeller
  • Alla modeller tillräckligt små för bänkskiva
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 18 l
Djup (metrisk) kammare 35 cm
Diameter (engelska) kammare 9,8 tum
Depth (engelska) kammaren 13,77 tum
Diameter (metrisk) kammare 24.8 cm
För användning med (applikation) Sterilisering av produkter
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 56 cm
Produkttyp Frontmatad bänkautoklav
Temperatur (engelska) 250 °F till 273 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134°C
Visa Digital
Inkluderar 3 brickor, extra dörrpackning
Spänning 208/230 V
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 56 x 44.5 x 40 cm