Läs mer
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoklaver
Produktkod. 17934422
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
18 l
28 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17934422 8 l
17904422 18 l
17924422 28 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17934422 Leverantör Benchmark Scientific™ Leverantörsnummer B4000ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62105.00 SEK
    47760.24 SEK / Paket med 1
    Save 14344.76 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Tillgängliga i 8 L, 18 L och 28 L kammarvolymer, BioClave Research Autoclaves är bänkbara, fristående enheter som inkluderar mekaniska och elektriska säkerhetsspärrar. Driften är helautomatisk, välj helt enkelt lämpligt program och tryck på start.
  • Designad speciellt för sterilisering av laboratorieforskningsverktyg
  • Helautomatisk drift - tryck bara på start
  • Inbyggd vattentank - ingen extern anslutning behövs
  • 8 L, 18 L och 28 L modeller
  • Alla modeller tillräckligt små för bänkskiva
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 l
Djup (metrisk) kammare 31 cm
Diameter (engelska) kammare 6,7 tum
Depth (engelska) kammaren 12,5 tum
Diameter (metrisk) kammare 17 cm
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 51 cm
Modell BioClave Mini
Produkttyp Frontmatad bänkautoklav
Temperatur (engelska) 250 °F till 273 °F
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134°C
Visa Digital
Inkluderar 2 hyllplan, extra dörrtätning
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 51 x 34 x 33 cm