Läs mer
Ansell BioClean™ BAFS 601 Anti-dimglasögonspray
Produktkod. 30245467
Change view
Kvantitet:
60 mL
Produktkod. Kvantitet
30245467 60 mL
1 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 30245467 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BAFS601
 Begränsad artikel
I lager
EJ TILLÄMPLIGT
Alkoholfri med luftlös pumpeffekt spray för användning med autoklavbara skyddsglasögon.
  • Anti-dimmeffekt: För mindre hinder vid användning av autoklavbara skyddsglasögon
  • Luftlös pumpfunktion: Snabb och enkel applicering
  • Tillverkad vid en ISO 9001-certifierad anläggning: För garanterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Klart
Produkttyp Linsrengöringslösning
För användning med (applikation) Åtgärda immproblem när du använder autoklavbara skyddsglasögon
nr per ärende 100/Cs.
Modell BAFS
Kvantitet 60 mL
Antal per förpackning 10/Pk.
Storlek Universell
Material Proprietär formel
Disponibel För engångsbruk
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
EJ TILLÄMPLIGT