Läs mer
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi skyddsförkläde med ärmar
Produktkod. 15855485
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15855485 X-large Paket med 40
15288268 Liten Paket med 40
15298268 Intermediär Paket med 40
15208278 Betydande Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15855485 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer SBCASXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4565.00 SEK
    3215.56 SEK / Paket med 40
    Save 1349.44 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi Skyddsförkläde med ärmar ger skydd mot en rad cellgifter.
  • Ultraljudsfogade sömmar med skyddstejp
  • Knytband baktill
  • Justerbar halsknäppning
  • Lätt låg ludd CleanTough material
  • BioClean-C CleanTough blått material och muddar i 100 % polyester
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Silikonfri
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Uppfyller kategori 3 – förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
  • Testad mot standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB [6])
  • Testad mot standard EN 14325 skyddskläder mot kemikalier
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Testad mot standarder: EN 530, Nötningsbeständighet; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
  • Steriliserad i enlighet med ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Material Polyester
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Midjeband
Sterilitet Sterila
Manschettstil Elastisk
Motstånd Test = Nötningsbeständighet - Resultat = 10 till 100 cykler - Prestandaklass (EN 14325) = 1; Test = Trapetsformad rivstyrka - Resultat MD 50.6 N - Prestandaklass (EN 14325) = 3; Test = Trapetsformad rivhållfasthet - Resultat CD 32.3 N - Prestandaklass (EN14325) = 2
Sömtyp Ultraljudslimmad och tejpad
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.