Läs mer
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi skyddsförkläde med ärmar
Produktkod. p-7162370
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15288268
Brand: Ansell™ SBCASS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi Skyddsförkläde med ärmar ger skydd mot en rad cellgifter.
  • Ultraljudsfogade sömmar med skyddstejp
  • Knytband baktill
  • Justerbar halsknäppning
  • Lätt låg ludd CleanTough material
  • BioClean-C CleanTough blått material och muddar i 100 % polyester
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Silikonfri
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Uppfyller kategori 3 – förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
  • Testad mot standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB [6])
  • Testad mot standard EN 14325 skyddskläder mot kemikalier
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Testad mot standarder: EN 530, Nötningsbeständighet; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
  • Steriliserad i enlighet med ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Material Polyester
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Midjeband
Sterilitet Sterila
Manschettstil Elastisk
Motstånd Test = Nötningsbeständighet - Resultat = 10 till 100 cykler - Prestandaklass (EN 14325) = 1; Test = Trapetsformad rivstyrka - Resultat MD 50.6 N - Prestandaklass (EN 14325) = 3; Test = Trapetsformad rivhållfasthet - Resultat CD 32.3 N - Prestandaklass (EN14325) = 2
Sömtyp Ultraljudslimmad och tejpad
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.