Läs mer
Ansell BioClean - C BCAS Skyddsförkläde för kemoterapi med ärmar - Icke-steril
Produktkod. 18017651
Change view
Typ:
Skyddsförkläde för kemoterapi
Produktkod. Typ
18017651 Skyddsförkläde för kemoterapi
1 options
Produktkod. 18017651 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BCASXL
Beräknad leverans: 02-12-2026
CleanTough material, luddsnålt och lätt. Ultraljudsbundna sömmar ger ökad styrka och skydd.
  • Säkert skydd: De BioClean-C™ Förkläde med ärmar BCAS är ett idealiskt val som ett skyddande förkläde för kemoterapi, eftersom det är testat mot ett brett utbud av kemoterapiläkemedel
  • Minskade föroreningsrisker: Detta skyddsförkläde är tillverkat av lättviktsmaterial med låg luddighet
  • Extra styrka: Ultraljudsbunden med skyddstejp, detta förkläde är idealiskt för skydd mot kemoterapiläkemedel
  • Förbättrad passform: Med en justerbar halsknäppning och knytband baktill, gör det att bärare kan hitta en bekväm, konsekvent passform för dem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skyddsförkläde för kemoterapi
Storlek X-large
Material Polyeten, Non-woven polypropylen laminat
Färg Blått
Disponibel Begränsad användning
Förslutningstyp Integrerade band
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Administrering av läkemedel, kemikaliehantering, blandning, blandning av fasta ämnen och/eller vätskor, blandning av kemikalier
Mått (L x B) 108 -116 cm (42 tum - 45 tum) x 182 - 188c m (6 fot 0 tum - 6 fot 2 tum)
Stil Med ärmar
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, endast partiellt kroppsskydd, kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009