Läs mer
Nitritex™ BioClean-C™ Skyddshylsor
Produktkod. 15298108
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15298108 Blått Paket med 180
1 options
Produktkod. 15298108 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BCSC
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Skyddsöverdrag för kemoterapiskydd ger skydd mot en rad kemoterapiläkemedel och är kompatibla med ISO Klass 4 renrum.
Designad för skydd, den BioClean-C™ Skyddsöverdrag för kemoterapi är speciellt utvecklade för maximalt skydd mot en rad kemoterapiläkemedel och för att vara kompatibla med ISO Klass 4 renrum. Tillverkad av lätt, luddsnålt och slitstarkt CleanTough™ material, ärmskydden har elastiska armar och 100 % polyester elastiska muddar. Fodralet ''en storlek passar alla'' har skräddarsytts för snabb och enkel påtagning
  • Testade mot ASTM D6978-05 med användning av minst nio cellgifter
  • Ultraljudsfogade sömmar med skyddstejp
  • Elastisk för säker passform
  • Bearbetas för att säkerställa ISO Klass 4-kompatibilitet
  • Elastiska muddar i 100 % polyester
  • Lätt, luddsnålt och slitstarkt CleanTough™ material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Produkttyp Sleeve för kontrollerad miljö
Material Dubbelt laminat mikroporöst tyg
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Elastisk
Modell BCSC
För användning med (applikation) Kemoterapi skyddande
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2