Läs mer
Nitritex™ Chemo Protective Sterile Sleeve Covers
Produktkod. 15267924
Change view
Storlek:
Standard
Förpackningsstorlek:
90 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15267924 Standard 90 par
1 options
Produktkod. 15267924 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer SBCSC
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemoterapiskyddshylsor har sömmar med specialtejp steriliserad med gammastrålning för användning i ISO Klass 4 miljöer.
  • Ultraljudsbundna sömmar täckta med skyddstejp
  • ISO 9001:2008 certifiering
  • Steriliserad med gammastrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Produkttyp Sleeve för kontrollerad miljö
Material Dubbelt laminat mikroporöst tyg
Sterilitet Sterila
Sömtyp Ultraljudsbunden med skyddstejp
Modell BCSC
För användning med (applikation) Kemoterapi skyddande
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2