Läs mer
Ansell BioClean™ Icke-sterilt kemoterapi skyddsförkläde BCDA
Produktkod. 15278108
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15278108 Intermediär Paket med 50
15268108 Liten Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell kundtjänst för specifika uppgifter om användning av plagg med cellgifter. Plagg som används för att skydda mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för den typ av kemikalier som används.
Produktkod. 15278108 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BCDAM
 Begränsad artikel
I lager
Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell kundtjänst för specifika uppgifter om användning av plagg med cellgifter. Plagg som används för att skydda mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för den typ av kemikalier som används.
Lätt och luddsnålt förkläde ger skydd mot ett brett utbud av kemoterapiläkemedel.
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Knytband baktill
  • Justerbar halsknäppning
  • Lätt låg ludd CleanTough material
  • Silikonfri
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Överensstämmer med kategori 3 - förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
  • Testad mot standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB [6])
  • Testad mot standard EN 14325 skyddskläder mot kemikalier
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Testad mot standarder: EN 530, Nötningsbeständighet; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skyddsförkläde för kemoterapi
Storlek Intermediär
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Knytband
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Nej
Hals stil Justerbar
Motstånd Vätskor
För användning med (applikation) Kontrollerade och kritiska miljöer, produktion och tillverkning, laboratorium och forskning
Certifikat och efterlevnad ASTM F739
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, kategori III, EN 14605:2005 + A1:2009
Visa mer Visa mindre
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.