Läs mer
Ansell BioClean™ Icke-sterilt kemoterapi skyddsförkläde BCDA
Storlek:
Liten
Medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
- Knytband baktill
- Justerbar halsknäppning
- Lätt låg ludd CleanTough material
- Silikonfri
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
- Överensstämmer med kategori 3 - förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
- Testad mot standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB [6])
- Testad mot standard EN 14325 skyddskläder mot kemikalier
- Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
- Testad mot standarder: EN 530, Nötningsbeständighet; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skyddsförkläde för kemoterapi |
| Storlek | Liten |
| Material | Polypropen, Polyeten |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förslutningstyp | Knytband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Nej |
| Hals stil | Justerbar |
| Motstånd | Vätskor |
| Visa mer |
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.