Läs mer
Ansell BioClean-C™ Skyddsförkläden med ärmar BCAS
Produktkod. 15248108
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15248108 Intermediär Paket med 40
15238108 Liten Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell kundtjänst för specifika uppgifter om användning av plagg med cellgifter. Plagg som används för att skydda mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för den typ av kemikalier som används.
Produktkod. 15248108 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BCASM
Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell kundtjänst för specifika uppgifter om användning av plagg med cellgifter. Plagg som används för att skydda mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för den typ av kemikalier som används.
Icke-sterilt förkläde med skyddsärmar är ett idealiskt val vid administrering av läkemedel, hantering av kemikalier och blandning eller blandning av fasta ämnen och vätskor. Testad mot ett brett utbud av kemoterapiläkemedel.
  • Testad mot permeationsstandard
  • ASTM F739-12
  • Ultraljudsfogade sömmar med skyddstejp
  • Knytband baktill
  • Justerbar halsknäppning
  • Lätt låg ludd CleanTough material
  • Silikonfri
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Överensstämmer med kategori 3 - förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
  • Testad mot standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB [6])
  • Testad mot standard EN 14325 skyddskläder mot kemikalier
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Testad mot standarder: EN 530, Nötningsbeständighet; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Material Polypropen, Polyeten
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Midjeband
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Elastisk
Motstånd Vätskor
För användning med (applikation) Kritiska och kontrollerade miljöer
Certifikat och efterlevnad ASTM F739
Sömtyp Bunden
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009
Visa mer Visa mindre
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.