Läs mer
Ansell BioClean™ S-BCPM Chem Prep sterila mattor
BIOPHARMA
Produktkod. 15258278
Change view
Mått (L x B):
40 x 25 cm
56 x 40 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15258278 56 x 40 cm Paket med 100
15248278 40 x 25 cm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
N/A
Produktkod. 15258278 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBCPM5640B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
N/A
Steril, trelagers förberedelsematta har läckagesäkra egenskaper för hög absorption. Lämplig för användning i klass 100/ ISO 5 renrum.
  • Chem prep matta består av tre lager:
    • Det övre skiktet av mesh tillåter jämn vätskefördelning.
    • Mellanskiktet ger utmärkt absorption.
    • Ogenomträngligt bottenskikt skyddar mot läckage.
  • Latexfri, luddsnål matta steriliseras med gammastrålning och förpackas individuellt för att minimera kontamineringsrisker.
  • Tillverkad i ett anläggningsmöte ISO 9001 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Absorptionsförmåga Mycket absorberande
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifieringar; Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 miljö
Mått (L x B) 56 x 40 cm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Kontrollerad och kritisk, miljöer, laboratorium och forskning, produktion och tillverkning
Kvantitet Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per sekund PE-påse; 25 dubbla påsar per förseglad yttre PE-påse; fyra ytterpåsar per fodrad kartong (100 stycken)
Färg Blått
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 56 cm
Material Polyolefin
Typ Självhäftande golvmatta
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40 cm
Visa mer Visa mindre
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.