Läs mer
Ansell BioClean™ S-BCPM Chem Prep sterila mattor
Mått (L x B):
40 x 25 cm
56 x 40 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
- Chem prep matta består av tre lager:
- Det övre skiktet av mesh tillåter jämn vätskefördelning.
- Mellanskiktet ger utmärkt absorption.
- Ogenomträngligt bottenskikt skyddar mot läckage.
- Latexfri, luddsnål matta steriliseras med gammastrålning och förpackas individuellt för att minimera kontamineringsrisker.
- Tillverkad i ett anläggningsmöte ISO 9001 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Absorptionsförmåga | Mycket absorberande |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2008 certifieringar; Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 miljö |
| Mått (L x B) | 40 x 25 cm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Kontrollerad och kritisk, miljöer, laboratorium och forskning, produktion och tillverkning |
| Kvantitet | Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per sekund PE-påse; 50 dubbla påsar per förseglad yttre PE-påse; fyra ytterpåsar per fodrad kartong (200 stycken) |
| Färg | Blått |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Material | Polyolefin |
| Visa mer |
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.