Läs mer
Ansell™ BioClean™ Rengör Nitril Isolator Vante
Produktkod. 17342973
Change view
Färg: vit; Material: Nitril; Storlek: 9,75
Produktkod.
17342973 Färg: vit; Material: Nitril; Storlek: 9,75
1 options
Produktkod. 17342973 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer CGL30NITM9
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De BioClean™ Clean Nitrile Isolator Mitten är tillverkad av nitril med otroligt låga halter av partiklar och utmärkta ESD-egenskaper. Våra CGL-vantar är designade för användning i injicerbara tillverknings- och läkemedelsproduktionsområden och är renrumsbehandlade och förpackade.
  • Testade mot ASTM D6978-05 för hantering av cytostatika
  • 100% vattenläckage testad
  • Ultraren yta säkerställer produktskydd
  • Speciellt designad för att minimera handtrötthet
  • Passar portstorlek 10 tum/254 mm
  • Autoklavkompatibel
  • ISO 4 Renrum tvättade och förpackade
  • Motståndskraftig mot VHP , IPA och desinfektionsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ASTM F739 Nej
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 del 2, kategori III
Klorerad Ja
Rengöringsprocedur DI-tvätt
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Beskrivning Ett stycke per förseglad inre PE-påse, en innerpåse per förseglad andra inre PE-påse, en andra innerpåse per förseglad yttre PE-påse, 20 ytterpåsar per fodrad inre vit Correx polyetenlåda
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab
Färg Vitt
Finger Thickness (English) 21,65 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.55 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril, latexdoppad
Palm Thickness (English) 20 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Storlek 9.75
Stil Pärlmanschett
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Finger stil Full
För användning med (applikation) Läkemedelstillverkning, laboratorieforskning och utveckling, råmaterial och beredning, biotekniktillverkning, halvledartillverkning
Kön Unisex
Tillverkning/QMS revisionsstandarder Tillverkning QMS Revisionsstandarder ISO 9001, PPE-förordning 2016 425 Modul D
Förpackningstyp PE-påsar, Correx polyetenlåda
Portstorlek (engelska) 10 tum
Portstorlek (metrisk) 254 mm
Kvantitet 20 Pk.
Serie GGL
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 840 mm