Läs mer
Ansell BioClean™ BCAH Clearview Autoklaverbara glasögon
Produktkod. 15218108
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15218108 Vitt Paket med 12
1 options
EJ TILLÄMPLIGT
Produktkod. 15218108 Leverantör Ansell Leverantörsnummer BCAH
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
EJ TILLÄMPLIGT
Autoklaverbara silikonglasögon har anti-repor och anti-im egenskaper.
  • Lätt material: Möjliggör långvarig användning och användarkomfort
  • Indirekt ventilationssystem: Minskar risken för kontaminering
  • Anti-repa, anti-dimma egenskaper: För fri sikt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Ansiktsskydd
Vikt (metrisk) 106 g
Disponibel Återanvändbar
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.